Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass E-Z Vials
Wheaton E-Z-Fläschchen haben eine um 40 % größere Öffnung, wodurch die Probenzugänglichkeit verbessert und Beschädigungen der Autosampler-Nadel reduziert werden.
Marke: DWK Life Sciences W225173-0104
54.16 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus zertifiziert transparentem und braunem Borosilikatglas Typ I
- Die Fläschchen sind zu 100 pro Regalpackung und zu 10 Packungen pro Karton verpackt
- Die 40 % größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Proben und reduziert gleichzeitig Schäden an der Autosampler-Nadel
Spezifikation
PTFE/Gummi | |
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in. | |
Bördelverschluss | |
100/Packung | |
Ja |
Blau | |
Borosilikatglas | |
0,002 PTFE/0,037 Gummi-Einlage | |
Aluminium | |
32 mm | |
11 mm |