Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Clear Vial Convenience Pack with Screw Top Finish and Marking Patch
LVI™ Vial with a sealed-in 300 μL glass limited volume insert, fused to vial to prevent needle damage. Made of Type I borosilicate glass with white ceramic write-on patch.
320.00 CHF - 354.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Material | Borosilikatglas |
Volumen (metrisch) | 0,3 ml |
Gewindetyp | Schraube |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Septum | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Septum | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12415011
|
DWK Life Sciences
W225326-0601 |
Schwarz | PTFE | Nein |
320.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12435001
|
DWK Life Sciences
W225326-0204 |
Blau | PTFE, Silikon | Nein |
341.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12475001
|
DWK Life Sciences
W225326-0301 |
Schwarz | PTFE, Silikon, PTFE | Nein |
354.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12485001
|
DWK Life Sciences
W225326-04 |
Naturfarben | PTFE, Silikon | Nein |
341.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12455001
|
DWK Life Sciences
W225326-0207 |
Grün | PTFE, Silikon | Nein |
341.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12415001
|
DWK Life Sciences
W225326-0201 |
Schwarz | Rotes PTFE, weißes Silikon | Nein |
341.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12425011
|
DWK Life Sciences
W225326-08 |
Naturfarben | PTFE, Silikon | Ja |
354.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12495001
|
DWK Life Sciences
W225326-0401 |
Schwarz | Blaues PTFE, weißes Silikon | Nein |
341.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12445001
|
DWK Life Sciences
W225326-0205 |
Gelb | PTFE, Silikon | Nein |
341.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Borosilicate glass vial with 300 μL glass limited volume insert
- Insert is fused to vial to prevent needle damage
- Crimp top seal
- Writing patch on all vials
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Polypropylen | |
32 mm |
12 mm | |
0,3 ml | |
0,3 ml | |
Schraubverschluss | |
Ja |