Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Clear Vial Convenience Pack with Screw Top Finish and Marking Patch
LVI™ Vial with a sealed-in 300 μL glass limited volume insert, fused to vial to prevent needle damage. Made of Type I borosilicate glass with white ceramic write-on patch.
Marke: DWK Life Sciences W225326-0204
308.27 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Fläschchen aus Borosilikatglas mit 300 μl-Glaseinsatz mit begrenztem Volumen
- Der Einsatz ist am Fläschchen fixiert, um eine Beschädigung der Nadel zu verhindern
- Obere Bördeldichtung
- Beschriftungsfeld auf allen Fläschchen
Spezifikation
Blau | |
12 mm | |
Nein | |
PTFE, Silikon | |
0,3 ml | |
Schraubverschluss | |
Ja |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
0,3 ml | |
Schraube | |
Polypropylen | |
32 mm |