Learn More
Cytiva Whatman™ Spritzentypmembranhalter
Membranhalter aus Edelstahl für die Verwendung mit einer Standardspritze
189.00 CHF - 456.00 CHF
Produktcode | Marke | Material | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11380644
|
Cytiva
1980-002 |
Edelstahl | 25 mm |
456.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11370644
|
Cytiva
1980-001 |
Edelstahl | 13 mm |
189.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Edelstahl |