Learn More
Cytiva Whatman™ Spritzentypmembranhalter
Membranhalter aus Edelstahl für die Verwendung mit einer Standardspritze
Marke:  Cytiva 1980-001
179.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.06000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11370644
  • 189.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt für die schnelle und einfache Klärung, Sterilisation und Entfernung von Partikeln aus kleinen Probenvolumina (in der Regel für HPLC-Anwendungen)
  • Die Halter enthalten PTFE-Dichtungen und O-Ringe und ermöglichen das Autoklavieren der Membran an Ort und Stelle, ohne dass der Filter am Halter haftet.
  • Luer-Lock-Anschlüsse werden mit einer Standardspritze verbunden und bieten Komfort und Benutzerfreundlichkeit bei der Klärung, Sterilisation und Entfernung von Partikeln aus kleinen Flüssigkeitsmengen
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Edelstahl
    13 mm