Learn More
Cytiva Hochwertige aschefreie Papierkreise und Blätter Teil 2
Zum Filtern und Zurückhalten extrem kleiner Partikel. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Rundpapiere mit Gütegrad 42 eignen sich für Verfahren, bei denen eine Veraschung erforderlich ist.
Marke: Cytiva 1442-320
186.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.91000kg
Beschreibung
Filtert und hält extrem kleine Partikel zurück.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Rundfilter mit Gütegrad 42 eignen sich für Prozesse, die eine Veraschung erfordern.
Aschefreie Gütegrade bieten sehr reine Filter, die für eine Vielzahl entscheidender analytischer Filtrationsverfahren geeignet sind. Whatman™-Filterpapiere für qualitative Analysen sind für die gravimetrische Analyse und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse konzipiert.- Aschefrei: 0.007 % Asche maximal
- Feine nominale Partikelretentionsrate (2.5 μm), eliminiert große Partikel, die andernfalls die empfindlichen Geräte stören könnten
- Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit von 1870 s
- Häufig als Kalziumkarbonatfilter verwendet
Spezifikation
96 s/100 ml/in2 | |
Scheibe | |
2,5 μm | |
1870 Sekunden | |
Entwickelt für gravimetrische Analysen und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse. Für kritische gravimetrische Analysen mit feinster Partikelretention. | |
Fein | |
200 μm | |
320 mm |
Aschefreies Filterpapier des Gütegrads 42 für die instrumentelle Analyse, 320 mm Kreis (100 Stück) | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
2,5 μm | |
Langsam | |
Gütegrad 42 | |
100/Packung | |
Aschefrei |