Learn More
Cytiva Hochwertige aschefreie Papierkreise und Blätter Teil 2
Zum Filtern und Zurückhalten extrem kleiner Partikel. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Rundpapiere mit Gütegrad 42 eignen sich für Verfahren, bei denen eine Veraschung erforderlich ist.
21.90 CHF - 196.00 CHF
Spezifikation
Luftstromrate | 96 s/100 ml/in2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Hochwertige Baumwoll-Linters |
Porengröße | 2,5 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 1870 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11352955
|
Cytiva
1442-042 |
42,5 mm |
21.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11340474
|
Cytiva
1442-047 |
47 mm |
29.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10586921
|
Cytiva
1442-055 |
55 mm |
24.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11372955
|
Cytiva
1442-070 |
70 mm |
26.30 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10740783
|
Cytiva
1442-090 |
90 mm |
34.80 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11392955
|
Cytiva
1442-110 |
110 mm |
48.90 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11302965
|
Cytiva
1442-125 |
125 mm |
57.55 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11312965
|
Cytiva
1442-150 |
150 mm |
76.35 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11322965
|
Cytiva
1442-185 |
185 mm |
112.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11332965
|
Cytiva
1442-240 |
240 mm |
178.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11330474
|
Cytiva
1442-320 |
320 mm |
196.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Filtert und hält extrem kleine Partikel zurück.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Rundfilter mit Gütegrad 42 eignen sich für Prozesse, die eine Veraschung erfordern.
Aschefreie Gütegrade bieten sehr reine Filter, die für eine Vielzahl entscheidender analytischer Filtrationsverfahren geeignet sind. Whatman™-Filterpapiere für qualitative Analysen sind für die gravimetrische Analyse und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse konzipiert.- Aschefrei: 0.007 % Asche maximal
- Feine nominale Partikelretentionsrate (2.5 μm), eliminiert große Partikel, die andernfalls die empfindlichen Geräte stören könnten
- Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit von 1870 s
- Häufig als Kalziumkarbonatfilter verwendet
Spezifikation
96 s/100 ml/in2 | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
1870 Sekunden | |
Stark retentiv, für sehr feine Präzipitate. Normales Laden; nass, eingeschränkte Reißfestigkeit. Laborstandard für kritische gravimetrische Analysen | |
Mittel | |
200 μm |
Scheibe | |
2,5 μm | |
Langsam | |
Gütegrad 42 | |
100/Packung | |
Aschefrei |