Learn More
Cytiva Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 5
Zur Rückhaltung der feinen Präzipitate bei der chemischen Analyse. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 5 eignen sich optimal zur Klärung trüber Suspensionen sowie für die Analyse von Wasser- und Bodenproben.
Marke:  Cytiva 1005-055
13.87 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02520kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11352855
  • 14.60 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hält feine Präzipitate zurück, die bei der chemischen Analyse auftreten.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 5 sind ausgezeichnete Filter für die Klärung trüber Suspensionen sowie für Wasser- und Bodenanalysen.
Diese Zellulosefilter eignen sich für qualitative Analyseverfahren zur Erkennung und Bestimmung von Stoffen sowie zur Klärung von Flüssigkeiten. 
  • Partikelretention: 2.5μm; höchste Retention unter allen Filterserien
  • Porosität: Fein
  • Filtrationsgeschwindigkeit: Herzberg, 1420 s
  • Oberfläche: glatt, dicht
  • Langsame Durchflussrate
  • Maximale Filterung feiner Partikel im Sortiment für qualitative Analysen
  • Geeignet zur Klärung trüber Suspensionen, für die Wasseranalyse, zur Filterung mit Büchner-Trichtern
Spezifikation
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 5, Kreis, 55 mm
Zellulose
2,5 μm
Langsam
Gütegrad 5
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
55 mm
Scheibe
2,5 μm
1420 Sekunden
Ein Standardfilter für die Klärung von Bewölkung und für die Wasser- und Bodenanalyse.
Fein
200 μm
2,16 in.