Learn More
Cytiva Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 5
Zur Rückhaltung der feinen Präzipitate bei der chemischen Analyse. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 5 eignen sich optimal zur Klärung trüber Suspensionen sowie für die Analyse von Wasser- und Bodenproben.
9.90 CHF - 196.00 CHF
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Porengröße | 2,5 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 1420 Sekunden |
Flussrate | Langsam |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11370484
|
Cytiva
1005-042 |
42,5 mm |
10.05 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11352855
|
Cytiva
1005-055 |
55 mm |
14.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11362855
|
Cytiva
1005-070 |
70 mm |
14.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11372855
|
Cytiva
1005-090 |
90 mm |
19.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11382855
|
Cytiva
1005-110 |
110 mm |
24.05 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10159180
|
Cytiva
1005-125 |
125 mm |
30.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11302865
|
Cytiva
1005-150 |
150 mm |
40.15 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10654112
|
Cytiva
1005-185 |
185 mm |
55.70 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11322865
|
Cytiva
1005-240 |
240 mm |
87.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11340484
|
Cytiva
1005-320 |
320 mm |
196.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11330484
|
Cytiva
1005-325 |
25 mm |
9.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hält feine Präzipitate zurück, die bei der chemischen Analyse auftreten.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 5 sind ausgezeichnete Filter für die Klärung trüber Suspensionen sowie für Wasser- und Bodenanalysen.
Diese Zellulosefilter eignen sich für qualitative Analyseverfahren zur Erkennung und Bestimmung von Stoffen sowie zur Klärung von Flüssigkeiten.
- Partikelretention: 2.5μm; höchste Retention unter allen Filterserien
- Porosität: Fein
- Filtrationsgeschwindigkeit: Herzberg, 1420 s
- Oberfläche: glatt, dicht
- Langsame Durchflussrate
- Maximale Filterung feiner Partikel im Sortiment für qualitative Analysen
- Geeignet zur Klärung trüber Suspensionen, für die Wasseranalyse, zur Filterung mit Büchner-Trichtern
Spezifikation
Scheibe | |
2,5 μm | |
Langsam | |
Gütegrad 5 | |
100/Packung |
Zellulose | |
1420 Sekunden | |
Ein Standardfilter für die Klärung von Bewölkung und für die Wasser- und Bodenanalyse. | |
Fein | |
200 μm |