Learn More
Cytiva Hochwertige einfache Blätter – Grad 1
Für verschiedenste Laboranwendungen geeignet und häufig zur Klärung von Flüssigkeiten eingesetzt. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Filterpapiere, Gütegrad 1 sind häufig eingesetzte Filterpapiere in Standardqualität für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und mittleren Durchflussraten.
Marke: Cytiva 1001-918
1078.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 11.40000kg
Beschreibung
Deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Blätter Gütegrad 1 sind ein weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate.
Diese Zellulosefilter eignen sich für qualitative Analyseverfahren zur Erkennung und Bestimmung von Stoffen sowie zur Klärung von Flüssigkeiten.
- Partikelretention: >11μm
- Porosität: mittel
- Filtrationsgeschwindigkeit: ASTM™, 40 s; Herzberg, 150 s.
- Oberfläche: glatt
- Zum Trennen von Präzipitaten wie Bleisulfat, Calciumoxalat (heiß) und Calciumcarbonat
- Für Bodenanalysen und zur Keimprüfung in der Landwirtschaft
- Zur Trennung von festen Lebensmittelbestandteilen von der dazugehörigen Flüssigkeit oder zur Extraktion von Flüssigkeiten in der Lebensmittelbranche
- Zur Filterung atmosphärischer Staubpartikel aus dem Luftstrom und Messung des Verschmutzungsgrads
- Imprägnierung mit einem chromogenen Reagenz und Quantifizierung der Farbgebilde durch optische Spiegelung beim Gasnachweis
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 1, Blatt, 460 × 570 mm | |
Zellulose | |
11 μm | |
M | |
G+tegrad 1 | |
500/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
570 mm |
Blatt | |
11 μm | |
150 Sekunden | |
Ein weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate. Es deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet. | |
Mittel | |
180 μm | |
460 x 570 mm (18,11 x 22,45 in.) | |
460 mm |