Learn More
Cytiva Hochwertige einfache Blätter – Grad 1
Für verschiedenste Laboranwendungen geeignet und häufig zur Klärung von Flüssigkeiten eingesetzt. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Filterpapiere, Gütegrad 1 sind häufig eingesetzte Filterpapiere in Standardqualität für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und mittleren Durchflussraten.
91.55 CHF - 1135.00 CHF
Spezifikation
Format | Blatt |
---|---|
Material | Zellulose |
Porengröße | 11 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 150 Sekunden |
Flussrate | M |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11392815
|
Cytiva
1001-813 |
26 x 31 mm (1 x 1,23 in.) | 1000/Packung |
92.90 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11302825
|
Cytiva
1001-824 |
75 x 100 mm (3 x 4 in.) | 500/Packung |
91.55 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11312825
|
Cytiva
1001-917 |
460 x 570 mm (18,11 x 22,45 in.) | 100/Packung |
250.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11322825
|
Cytiva
1001-918 |
460 x 570 mm (18,11 x 22,45 in.) | 500/Packung |
1135.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11310404
|
Cytiva
1001-929 |
600 x 600 mm (23,62 x 23,62 in.) | 100/Packung |
250.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11332825
|
Cytiva
1001-931 |
580 x 680 mm (22 x 26 in.) | 100/Packung |
319.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11300404
|
Cytiva
1001-932 |
580 x 680 mm (22 x 26 in.) | 500/Packung |
1005.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Blätter Gütegrad 1 sind ein weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate.
Diese Zellulosefilter eignen sich für qualitative Analyseverfahren zur Erkennung und Bestimmung von Stoffen sowie zur Klärung von Flüssigkeiten.
- Partikelretention: >11μm
- Porosität: mittel
- Filtrationsgeschwindigkeit: ASTM™, 40 s; Herzberg, 150 s.
- Oberfläche: glatt
- Zum Trennen von Präzipitaten wie Bleisulfat, Calciumoxalat (heiß) und Calciumcarbonat
- Für Bodenanalysen und zur Keimprüfung in der Landwirtschaft
- Zur Trennung von festen Lebensmittelbestandteilen von der dazugehörigen Flüssigkeit oder zur Extraktion von Flüssigkeiten in der Lebensmittelbranche
- Zur Filterung atmosphärischer Staubpartikel aus dem Luftstrom und Messung des Verschmutzungsgrads
- Imprägnierung mit einem chromogenen Reagenz und Quantifizierung der Farbgebilde durch optische Spiegelung beim Gasnachweis
Spezifikation
Blatt | |
11 μm | |
M | |
G+tegrad 1 | |
180 μm |
Zellulose | |
150 Sekunden | |
Ein weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate. Es deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet. | |
Mittel |