Learn More
Cytiva Puradisc 25 mm-Spritzenvorsatzfilter: Nicht steril
Die Konstruktion gewährleistet Stabilität bei geringen pH-Werten, geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen sowie eine geringe Proteinbindung. Daher eignen sie sich für viele wässrige und organische Lösungsmittel. Whatman™ Puradisc PES-Spritzenfilter: Nicht-steril ermöglichen sie einen höheren Flüssigkeitsdurchfluss als PTFE oder PVDF.
755.00 CHF - 1775.00 CHF
Spezifikation
Material | PES |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 4,2 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für wässrige und lösungsmittelbasierte Lösungen, HPLC-, TLC-, GC-Analysen |
Art des Einlasses | Weiblicher Luer-Lock |
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11394664
|
Cytiva
6781-2510 |
1,0 μm | 200/Packung |
755.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11383325
|
Cytiva
6794-2504 |
0,45 μm | 1000/Packung |
1715.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11393325
|
Cytiva
6794-2510 |
1,0 μm | 1000/Packung |
1480.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11353305
|
Cytiva
6794-2502 |
0,2 μm | 1000/Packung |
1775.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11384664
|
Cytiva
6781-2504 |
0,45 μm | 200/Packung |
760.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11374664
|
Cytiva
6781-2502 |
0,2 μm | 200/Packung |
885.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Membran aus Polyethersulfon (PES) zum Filtern wässriger Lösungen
- Geringe Proteinbindung
- Gehäuse aus Polypropylen
- Weiblicher Luer Lock-Einlass
- Männlicher Luer-Auslass
Spezifikation
PES | |
4,2 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
Bis zu 100 ml | |
25 mm |
Unsteril | |
Für wässrige und lösungsmittelbasierte Lösungen, HPLC-, TLC-, GC-Analysen | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter | |
22,9 x 28,4 mm |