Learn More
Cytiva Puradisc 25 mm-Spritzenvorsatzfilter: Nicht steril
Die Konstruktion gewährleistet Stabilität bei geringen pH-Werten, geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen sowie eine geringe Proteinbindung. Daher eignen sie sich für viele wässrige und organische Lösungsmittel. Whatman™ Puradisc PES-Spritzenfilter: Nicht-steril ermöglichen sie einen höheren Flüssigkeitsdurchfluss als PTFE oder PVDF.
Marke: Cytiva 6794-2504
1629.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.94000kg
Beschreibung
- Membran aus Polyethersulfon (PES) zum Filtern wässriger Lösungen
- Geringe Proteinbindung
- Gehäuse aus Polypropylen
- Weiblicher Luer Lock-Einlass
- Männlicher Luer-Auslass
Spezifikation
Puradisc 25 mm-Polyethersulfon-Spritzenfilter, 0,45 μm, unsteril (1000 St.) | |
0,45 μm | |
4,2 cm2 | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
1000/Packung | |
Bis zu 100 ml | |
25 mm |
PES | |
Unsteril | |
Für wässrige und lösungsmittelbasierte Lösungen, HPLC-, TLC-, GC-Analysen | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
Spritzenfilter | |
22,9 x 28,4 mm |