Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter
Die Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise, um Partikel aus Proben für die HPLC- und UHPLC-Analyse zu entfernen.
345.00 CHF - 2605.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routinemäßige HPLC/UHPLC-Analysen, Verbundassays, Gleichförmigkeit, Proteinpräzipitation, Löslichkeitstests, Probenfiltration, ermöglicht größere Durchsätze bei standardmäßiger Robotik bei HPLC-Geräten mit empfindlichen Nadeln, lichtempfindlich |
Typ | Spritzenlose Filter |
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11358754
|
Cytiva
UN503NPEPP |
Polypropylen | 0,2 μm | 1000/Packung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11328744
|
Cytiva
UN203NPEPP |
Polypropylen | 0,2 μm | 100/Packung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Vormontierter, kompletter Filtrierprozess, macht Spritzenfilter, Spritzen, Fläschchen und Septum überflüssig, reduziert Kosten bis zu 40 %
- Große Auswahl an Membranen mit Porengrößen von 0.2 bis 0.45 μm, um spezifische Anforderungen der Probe zu erfüllen
- Mit den meisten gängigen Autosamplern kompatibel
- Weniger Verbrauchsmaterialien erforderlich
- Der Kolben enthält eine Filtermembran an einem Ende und eine vormontierte Kappe/ein vormontiertes Septum an der anderen Seite
- Kann entweder manuell oder mit einer Kompressionseinheit verwendet werden
- Verarbeitet bis zu 6 Proben gleichzeitig, wodurch die Probenverarbeitungszeit weiter verbessert und die Beanspruchung der Hand reduziert wird
- Passen auf einen Autosampler, der 12 x 32 mm-Fläschchen fasst.
- ALTERNATIV kann das Septum mit einer Nadel durchstoßen und die Probe zur manuellen Einspritzung in einen Analysator aufgezogen werden
Spezifikation
Polypropylen | |
0,2 μm | |
Routinemäßige HPLC/UHPLC-Analysen, Verbundassays, Gleichförmigkeit, Proteinpräzipitation, Löslichkeitstests, Probenfiltration, ermöglicht größere Durchsätze bei standardmäßiger Robotik bei HPLC-Geräten mit empfindlichen Nadeln, lichtempfindlich | |
Spritzenlose Filter |