Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter
Die Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise, um Partikel aus Proben für die HPLC- und UHPLC-Analyse zu entfernen.
Marke: Cytiva UN503NPEPP
Additional Details : Gewicht : 2.63700kg
Descripción
- Vormontierter, kompletter Filtrierprozess, macht Spritzenfilter, Spritzen, Fläschchen und Septum überflüssig, reduziert Kosten bis zu 40 %
- Große Auswahl an Membranen mit Porengrößen von 0.2 bis 0.45 μm, um spezifische Anforderungen der Probe zu erfüllen
- Mit den meisten gängigen Autosamplern kompatibel
- Weniger Verbrauchsmaterialien erforderlich
- Der Kolben enthält eine Filtermembran an einem Ende und eine vormontierte Kappe/ein vormontiertes Septum an der anderen Seite
- Kann entweder manuell oder mit einer Kompressionseinheit verwendet werden
- Verarbeitet bis zu 6 Proben gleichzeitig, wodurch die Probenverarbeitungszeit weiter verbessert und die Beanspruchung der Hand reduziert wird
- Passen auf einen Autosampler, der 12 x 32 mm-Fläschchen fasst.
- ALTERNATIV kann das Septum mit einer Nadel durchstoßen und die Probe zur manuellen Einspritzung in einen Analysator aufgezogen werden
Especificaciones
Polypropylen | |
Routinemäßige HPLC/UHPLC-Analysen, Verbundassays, Gleichförmigkeit, Proteinpräzipitation, Löslichkeitstests, Probenfiltration, ermöglicht größere Durchsätze bei standardmäßiger Robotik bei HPLC-Geräten mit empfindlichen Nadeln, lichtempfindlich | |
1000/Packung |
0,2 μm | |
1000/Packung | |
Spritzenlose Filter |