Learn More
Cytiva Whatman Grade GF/C-Glas-Mikrofaserfilter, binderfrei, gebrauchsfertig
Glasfilter der Güteklasse GF/C bieten eine Feinpartikelretention, eine gute Durchflussrate und Beladungskapazität und unterstützen die Analyse suspendierter Feststoffe.
Marke: Cytiva 3822-047
125.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Gute Flussrate und Belastbarkeit
- Nominale Feinpartikelretention von 1,2 μm
- Bindemittelfrei
- Zu den Anwendungen gehören die Gesamtanalyse von Schwebstoffen, die Analyse von Industrieabfällen und Trinkwasser
- GF/C RTU behandelt herkömmliche GF/C-Filter mit den Schritten Waschen, Trocknen, Kühlen (in einem Exsikkator) und Wiegen vor, gemäß EN 872
- Zertifizierte Gewichtsabnahme von weniger als 0,017 mg/cm2 nach der Zubereitung
- Jeder RTU-Filter wird in eine einzeln mit Barcode versehenen Aluminiumwanne platziert, die das Filtergewicht aufzeichnet
Spezifikation
6,7 s/100 ml/Zoll2 | |
Borosilikatglas | |
1,2 μm | |
Gütegrad GF/C | |
550 °C | |
RTU-Filter, vorgewogen | |
4,7 cm |
Die gebrauchsfertigen Whatman Filterpapier Gütegrad GF/C Glasfilter von GE bieten eine gute Durchflussrate und eine gute Ladekapazität, die die Gesamtanalyse von Schwebstoffen mit einer feinen nominalen Partikelretention von 1.2 μm unterstützen. | |
1,2 μm | |
Häufig für Zellernte, Flüssigszintillationszählung und Bindungstests verwendet, bei denen eine größere Ladekapazität erforderlich ist. Sehr geeignet für Anwendungen mit Luftfiltration und für gravimetrische Analysen flüchtiger Materialien, bei denen eine Entzündung möglich ist | |
100 Stück | |
260 μm | |
105 ml/min |
Sicherheit und Handhabung
- FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.