Learn More
Cytiva Whatman Grade GF/C-Glas-Mikrofaserfilter, binderfrei, gebrauchsfertig
Glasfilter der Güteklasse GF/C bieten eine Feinpartikelretention, eine gute Durchflussrate und Beladungskapazität und unterstützen die Analyse suspendierter Feststoffe.
99.90 CHF - 193.00 CHF
Spezifikation
Luftstromrate | 6,7 s/100 ml/Zoll2 |
---|---|
Beschreibung | Die gebrauchsfertigen Whatman Filterpapier Gütegrad GF/C Glasfilter von GE bieten eine gute Durchflussrate und eine gute Ladekapazität, die die Gesamtanalyse von Schwebstoffen mit einer feinen nominalen Partikelretention von 1.2 μm unterstützen. |
Material | Borosilikatglas |
Particle Retention | 1,2 μm |
Porengröße | 1,2 μm |
Produktcode | Marke | Typ | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15803714
|
Cytiva
3822-047 |
RTU-Filter, vorgewogen | 4,7 cm |
131.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15813714
|
Cytiva
3822-070 |
RTU-Filter, vorgewogen | 7,0 cm |
146.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15823714
|
Cytiva
3822-090 |
RTU-Filter, vorgewogen | 9,0 cm |
193.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15853704
|
Cytiva
2822-047 |
Filter, vorgespült und getrocknet | 4,7 cm |
99.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15863704
|
Cytiva
2822-070 |
Filter, vorgespült und getrocknet | 7,0 cm |
111.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15873704
|
Cytiva
2822-090 |
Filter, vorgespült und getrocknet | 9,0 cm |
155.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Gute Durchflussrate und Belastbarkeit
- Nominale Feinpartikelretention von 1.2 μm
- Bindemittelfrei
- Zu den Anwendungen gehören die Gesamtanalyse von Schwebstoffen, die Analyse von Industrieabfällen und Trinkwasser
- GF/C RTU behandelt den herkömmlichen GF/C-Filter mit Waschen, Trocknen, Kühlen (in einem Exsikkator) und Wägeschritte in Übereinstimmung mit EN 872
- Zertifizierte Gewichtsabnahme von weniger als 0.017 mg/cm2 nach der Präparation
- Jeder RTU-Filter wird in einer einzeln mit Barcode versehenen Aluminiumwanne platziert, die das Filtergewicht aufzeichnet
Spezifikation
6,7 s/100 ml/Zoll2 | |
Borosilikatglas | |
1,2 μm | |
Gütegrad GF/C | |
550 °C | |
105 ml/min |
Die gebrauchsfertigen Whatman Filterpapier Gütegrad GF/C Glasfilter von GE bieten eine gute Durchflussrate und eine gute Ladekapazität, die die Gesamtanalyse von Schwebstoffen mit einer feinen nominalen Partikelretention von 1.2 μm unterstützen. | |
1,2 μm | |
Häufig für Zellernte, Flüssigszintillationszählung und Bindungstests verwendet, bei denen eine größere Ladekapazität erforderlich ist. Sehr geeignet für Anwendungen mit Luftfiltration und für gravimetrische Analysen flüchtiger Materialien, bei denen eine Entzündung möglich ist | |
100 Stück | |
260 μm |