Learn More
Cytiva Gefaltete Filterpapierbögen für qualitative Analysen, Gütegrad 597
Für viele Routineanalysen in verschiedenen Branchen
342.00 CHF - 1530.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 597, Blatt, 580 × 580 mm |
---|---|
Format | Blatt |
Material | Zellulose |
Flussrate | Mittelschnell |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fast Filterpapier In einer Reihe von Normen und Methoden angegeben [z. B. die Aflatoxin-Bestimmung in Futtermitteln (BS 5766-7) und die Quecksilber-Bestimmung in Schlämmen (EPA105-Methode)]. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11315244
|
Cytiva
10311897 |
100 Stück |
342.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11305244
|
Cytiva
10311887 |
500 Stück |
1530.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mittelschnelles Filterpapier
- Mittlere bis feine Partikelretention
- Filterung von Fetten für die Lebensmittelanalyse
- Entfernung von CO2, Trübung bei Getränkeanalysen
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 597, Blatt, 580 × 580 mm | |
Zellulose | |
Fast Filterpapier In einer Reihe von Normen und Methoden angegeben [z. B. die Aflatoxin-Bestimmung in Futtermitteln (BS 5766-7) und die Quecksilber-Bestimmung in Schlämmen (EPA105-Methode)]. | |
Mittelfein | |
580 mm | |
240 mm |
Blatt | |
Mittelschnell | |
Gütegrad 588 | |
580 x 580 mm (23 x 23 in.) | |
580 mm |