Learn More
Cytiva Gefaltete Filterpapierbögen für qualitative Analysen, Gütegrad 597
Für viele Routineanalysen in verschiedenen Branchen
Marke: Cytiva 10311887
1453.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.36000kg
Beschreibung
- Mittelschnelles Filterpapier
- Mittlere bis feine Partikelretention
- Filterung von Fetten für die Lebensmittelanalyse
- Entfernung von CO2, Trübung bei Getränkeanalysen
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 597, Blatt, 580 × 580 mm | |
Zellulose | |
Fast Filterpapier In einer Reihe von Normen und Methoden angegeben [z. B. die Aflatoxin-Bestimmung in Futtermitteln (BS 5766-7) und die Quecksilber-Bestimmung in Schlämmen (EPA105-Methode)]. | |
Mittelfein | |
580 x 580 mm (23 x 23 in.) | |
580 mm |
Blatt | |
Mittelschnell | |
Gütegrad 588 | |
500 Stück | |
580 mm | |
240 mm |