Learn More
Cytiva Grad 595 hochwertiges Filterpapier – rund
Zum Trennen von Partikeln aus Lebensmittelextrakten und Feststoffen aus verdauten Umweltproben. Whatman™ Rundfilterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 595 sind für mittelschnelle Filterung mit mittlerer bis feiner Partikelrückhaltung vorgesehen.
16.95 CHF - 24.95 CHF
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 7 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | Ca. 80 s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein Standardfilter für viele routinemäßige analytische Anwendungen in verschiedenen Branchen (z. B. Partikeltrennung von Lebensmittelextrakten oder Filtration von Feststoffen aus verdauten Umweltproben für ICP/AAs-Analysen). |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10569441
|
Cytiva
10311611 |
125 mm |
24.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10559441
|
Cytiva
10311610 |
110 mm |
16.95 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10313881
|
Cytiva
10311612 |
150 mm |
24.95 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zellulosefilter zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien.- Dünnes Filterpapier
- Mittelschnell
- Mittlere bis feine Partikelretention
- Trennt Partikel aus Lebensmittelextrakten
- Filtert Feststoffe aus vergärten Umweltproben
Spezifikation
Scheibe | |
7 μm | |
Ein Standardfilter für viele routinemäßige analytische Anwendungen in verschiedenen Branchen (z. B. Partikeltrennung von Lebensmittelextrakten oder Filtration von Feststoffen aus verdauten Umweltproben für ICP/AAs-Analysen). |
Zellulose | |
Ca. 80 s | |
Gütegrad 595 |