Learn More
Cytiva Grad 595 hochwertiges Filterpapier – rund
Zum Trennen von Partikeln aus Lebensmittelextrakten und Feststoffen aus verdauten Umweltproben. Whatman™ Rundfilterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 595 sind für mittelschnelle Filterung mit mittlerer bis feiner Partikelrückhaltung vorgesehen.
Marke: Cytiva 10311610
Additional Details : Gewicht : 0.07200kg
Beschreibung
Zellulosefilter zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien.- Dünnes Filterpapier
- Mittelschnell
- Mittlere bis feine Partikelretention
- Trennt Partikel aus Lebensmittelextrakten
- Filtert Feststoffe aus vergärten Umweltproben
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 595, Kreis, 110 mm | |
Zellulose | |
Ca. 80 s | |
Ein Standardfilter für viele routinemäßige analytische Anwendungen in verschiedenen Branchen (z. B. Partikeltrennung von Lebensmittelextrakten oder Filtration von Feststoffen aus verdauten Umweltproben für ICP/AAs-Analysen). | |
100/Packung | |
Ø 110 mm |
Rund | |
7 μm | |
Mittelschnell | |
Gütegrad 595 | |
150 μm | |
110 mm |