Learn More
Cytiva Grad 2294 hochwertiges Filterpapier
Die Konstruktion aus besonders feiner Zellulose wurde speziell für Filterungsanwendungen entwickelt. Das Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 2294 ist für verschiedene Anwendungsbereiche konzipiert, von der Getränkefilterung bis hin zur Reinigung galvanischer Bäder.
88.05 CHF - 177.00 CHF
Spezifikation
Luftstromrate | 4,4 s/100 ml/in2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Zellulose |
Particle Retention | 15 μm |
Porengröße | 8 bis 15 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11398854
|
Cytiva
10342862 |
210 mm |
127.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11345254
|
Cytiva
10342810 |
110 mm |
177.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11388854
|
Cytiva
10342860 |
180 mm |
88.05 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Besonders dicke Filterkarte mit hoher Nassfestigkeit
- Sehr hohe Durchflussrate
- Rückhaltung mittlerer bis grober Partikel
Spezifikation
4,4 s/100 ml/in2 | |
Zellulose | |
8 bis 15 μm | |
Schnell | |
Gütegrad 2294 | |
1500 μm |
Scheibe | |
15 μm | |
Ca. 27,5 s | |
Ein sehr dicker Filter mit hoher Nassfestigkeit. Bietet eine sehr hohe Durchflussrate und hält mittlere bis grobe Partikel zurück. Die Anwendungen reichen von der Filtrierung von Getränken bis zur Aufreinigung von Galvanikbädern. | |
100/Packung |