Learn More
Cytiva Grad 2294 hochwertiges Filterpapier
Die Konstruktion aus besonders feiner Zellulose wurde speziell für Filterungsanwendungen entwickelt. Das Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 2294 ist für verschiedene Anwendungsbereiche konzipiert, von der Getränkefilterung bis hin zur Reinigung galvanischer Bäder.
Marke: Cytiva 10342862
120.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1,715.69995kg
Beschreibung
- Besonders dicke Filterkarte mit hoher Nassfestigkeit
- Sehr hohe Durchflussrate
- Rückhaltung mittlerer bis grober Partikel
Spezifikation
4,4 s/100 ml/in2 | |
Scheibe | |
15 μm | |
Ca. 27,5 s | |
Ein sehr dicker Filter mit hoher Nassfestigkeit. Bietet eine sehr hohe Durchflussrate und hält mittlere bis grobe Partikel zurück. Die Anwendungen reichen von der Filtrierung von Getränken bis zur Aufreinigung von Galvanikbädern. | |
100/Packung | |
210 mm |
Gütegrad 2294 Filterpapier für technische Anwendungen, rund, 210 mm mit Mittelloch 60 mm | |
Zellulose | |
8 bis 15 μm | |
Schnell | |
Gütegrad 2294 | |
1500 μm |