Learn More
Cytiva GD/X Sterile Spritzenfilter aus Celluloseacetat (CA)
Verarbeiten drei bis sieben Mal mehr Probenvolumen als Filter ohne Vorfilter. Whatman™ GD/X Sterile Spritzenfilter aus Celluloseacetat (CA) sind speziell für die Filtration viskoser oder anderweitig schwer filterbarer Proben mit einem hohen Feststoffanteil konzipiert.
244.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 4,6 cm2 |
Gehäusematerial | Pigmentfreies Polypropylen (PP) |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10131251
|
Cytiva
6901-2502 |
25 mm | 0,2 μm |
244.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11334804
|
Cytiva
6901-2504 |
25 mm | 0,45 μm |
244.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Hergestellt aus einem Gehäuse aus Polypropylen mit Vorfiltrationsstapel aus Whatman GMF 150 (abgestufte Dichte) und GF/F-Glasmikrofaser-Vorsatzfiltern. Diese Konstruktion verhindert den Aufbau von Gegendruck, der typischerweise durch das Blockieren einer ungeschützten Membran verursacht wird.- Spritzenfilter mit integrierter Vorfiltration
- Weiblicher Luer-Lock™-Einlass, männlicher Luer-Slip-Anschluss
- Durchfluss sollte vom Einlass eintreten
- Autoklavierbar bei 121 °C (250°F) und 15 psi für 20 min
- Maximale Temperatur 131 °C (267 °F), Filtrationsfläche: 13 mm - 1.3 cm2; 25 mm - 4.6 cm2 Druckbegrenzung: 13 mm - 100 psi; 25 mm - 75 psi
- Alle Materialien sind biologisch sicher und erfüllen die Anforderungen der USP Klasse VI
- Vorfiltrationsmedium: 100 % Borosilikatglasfaser GMF 150 10 μm: 1 μμm GF/F 0.7 μm
- Einwegfiltrationsgeräte bieten Arbeitsersparnis und gewährleisten gleichzeitig gleichbleibende Filterleistung
- Hohe Beladungskapazität für Proben mit hohem Feststoffgehalt
- Geeignet für die Kapillarelektrophorese, HPLC und UV/VIS-Probenvorbereitung
Nichtsterile GD/X-Filter sind in zwei Durchmessern lieferbar: 13 und 25 mm mit drei Porengrößen: 0.2 μ, 0.45 und 5 μm
Bestellinformation
Jede Einheit enthält einen Stapel Vorfilter aus mehreren Medienschichten: Whatman GMF 150 (10: 1 μm) und GF/F 0.7 μm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Steril | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
50/Packung | |
25 mm |
Ja | |
4,6 cm2 | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
75 psi | |
>10 ml |