Learn More
Cytiva GD/X Sterile Spritzenfilter aus Celluloseacetat (CA)
Verarbeiten drei bis sieben Mal mehr Probenvolumen als Filter ohne Vorfilter. Whatman™ GD/X Sterile Spritzenfilter aus Celluloseacetat (CA) sind speziell für die Filtration viskoser oder anderweitig schwer filterbarer Proben mit einem hohen Feststoffanteil konzipiert.
Marke:  Cytiva 6901-2504
231.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.28000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11334804
  • 244.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus einem Gehäuse aus Polypropylen mit Vorfiltrationsstapel aus Whatman GMF 150 (abgestufte Dichte) und GF/F-Glasmikrofaser-Vorsatzfiltern. Diese Konstruktion verhindert den Aufbau von Gegendruck, der typischerweise durch das Blockieren einer ungeschützten Membran verursacht wird.
  • Spritzenfilter mit integrierter Vorfiltration
  • Weiblicher Luer-Lock™-Einlass, männlicher Luer-Slip-Anschluss
  • Durchfluss sollte vom Einlass eintreten
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250°F) und 15 psi für 20 min
  • Maximale Temperatur 131 °C (267 °F), Filtrationsfläche: 13 mm - 1.3 cm2; 25 mm - 4.6 cm2 Druckbegrenzung: 13 mm - 100 psi; 25 mm - 75 psi
  • Alle Materialien sind biologisch sicher und erfüllen die Anforderungen der USP Klasse VI
  • Vorfiltrationsmedium: 100 % Borosilikatglasfaser GMF 150 10 μm: 1 μμm GF/F 0.7 μm
  • Einwegfiltrationsgeräte bieten Arbeitsersparnis und gewährleisten gleichzeitig gleichbleibende Filterleistung
  • Hohe Beladungskapazität für Proben mit hohem Feststoffgehalt
  • Geeignet für die Kapillarelektrophorese, HPLC und UV/VIS-Probenvorbereitung
Nichtsterile GD/X-Filter sind in zwei Durchmessern lieferbar: 13 und 25 mm mit drei Porengrößen: 0.2 μ, 0.45 und 5 μm
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Ja
Steril
Pigmentfreies Polypropylen (PP)
Männlicher Luer-Stecker
50/Packung
25 mm
GD/X steriler 25 mm-Spritzenfilter, Celluloseacetat-Filtrationsmedium, 0,45 μm (50 Stück)
0,45 μm
4,6 cm2
Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
75 psi
>10 ml