Learn More
QIAGEN FTA™ DMPK Karten
Zum Sammeln, Stabilisieren, Aufbereiten, Transportieren und Archivieren von biologischen Proben. 4 Musterbereiche pro Karte.
545.00 CHF - 755.00 CHF
Spezifikation
Format | Karte |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bei proteinbasierten Biomolekülen kann die Reinigung auf dem Substrat eine größere Analytstabilität vermitteln, was weniger Versuchstiere erfordert |
Enthält | 100 Karten |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zusammensetzung | Hauptbedienfelder | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zusammensetzung | Hauptbedienfelder | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13578970
|
QIAGEN
WB129243 |
QIAcard FTA DMPK-C | Typ C | Enthält reine Cellulose. Keine imprägnierten Chemikalien, die die Analyse beeinträchtigen. Proteine werden nicht denaturiert, sodass Karten besser für proteinbasierte Biomoleküle und Antikörperstudien geeignet sind. |
545.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15321419
|
QIAGEN
WB129241 |
QIAcard FTA DMPK-A | Typ A | Enthält imprägnierte Chemikalien, die die Proteindenaturierung zur Inaktivierung endogener Enzyme ermöglichen. Bei der Zelllyse werden endogene zelluläre Materialien auf der Karte freigesetzt. Die Stabilisierung der DNA ermöglicht die Resampling von Blutflecken für die Pharmakogenomik. |
755.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15346165
|
QIAGEN
WB129242 |
QIAcard FTA DMPK-B | Typ B | Enthält imprägnierte Chemikalien, die die Proteindenaturierung zur Inaktivierung endogener Enzyme ermöglichen. Bei der Zelllyse werden endogene zelluläre Materialien auf der Karte freigesetzt. Die Stabilisierung der DNA ermöglicht die Resampling von Blutflecken für die Pharmakogenomik. |
750.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15127874
|
QIAGEN
WB129243 |
QIAcard FTA DMPK-C | Typ C | Enthält reine Cellulose. Keine imprägnierten Chemikalien, die die Analyse beeinträchtigen. Proteine werden nicht denaturiert, sodass Karten besser für proteinbasierte Biomoleküle und Antikörperstudien geeignet sind. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben.4 Probenbereiche pro Karte.
QIAcard FTA DMPK-Karten für den Arzneimittelmetabolismus Pharmakokinetik ermöglichen eine Mikrovolumen-Probenahme mit nur 10 bis 20 µl pro Probe und sind für die Verwendung mit Blutproben ausgelegt. Die Karten können auch mit farblosen Proben wie Plasma, Liquor und Urin verwendet werden.
QIAcard FTA DMPK-A und QIAcard FTA DMPK-B enthalten imprägnierte Chemikalien, die eine Proteindenaturierung zur Inaktivierung endogener Enzyme ermöglichen. Die Zelllyse setzt endogene Zellmaterialien auf die Karte frei. Die Stabilisierung der DNA ermöglicht die erneute Probenahme von Blutflecken für die Pharmakogenomik. Imprägnierte Chemikalien können die massenspektrometrische Detektion stören, z. Ionenunterdrückung
QIAcard FTA DMPK-C enthält reine Zellulose. Keine imprägnierten Chemikalien, die die Analyse stören. Proteine werden nicht denaturiert, sodass Karten möglicherweise besser für proteinbasierte Biomoleküle und Antikörperstudien geeignet sind.
Analyse:
Analyse hauptsächlich mit HPLC oder UHPLC gefolgt von MS/MS-Detektion, Direktdesorptions-MS-Techniken wie DESI. Es hat sich gezeigt, dass Methanol oder wässrig/organische Mischungen für kleine Moleküle gut funktionieren, und wässrige Puffer werden für Proteine empfohlen. Wählen Sie ein gutes Lösungsmittel für den Analyten, während Sie die Kompatibilität mit den zu verwendenden HPLC-Bedingungen beibehalten. Die Wahl der DMPK-Karte hängt von vielen Faktoren ab, wie der chemischen Struktur des Analyten, dem Extraktionslösungsmittel und dem Analyse-Workflow.
Spezifikation
Karte | |
Bei proteinbasierten Biomolekülen kann die Reinigung auf dem Substrat eine größere Analytstabilität vermitteln, was weniger Versuchstiere erfordert | |
100 Karten |