Learn More
QIAGEN FTA™ DMPK Karten
Zum Sammeln, Stabilisieren, Aufbereiten, Transportieren und Archivieren von biologischen Proben. 4 Musterbereiche pro Karte.
Marke: QIAGEN WB129243
Additional Details : Gewicht : 0.31000kg
Beschreibung
Zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben.4 Probenbereiche pro Karte.
QIAcard FTA DMPK-Karten für den Arzneimittelmetabolismus, pharmakokinetisch ermöglichen die Probenahme mit nur 10 bis 20 μl pro Probe und sind für die Verwendung mit Blutproben konzipiert. Die Karten können auch mit farblosen Proben wie Plasma, Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit und Urin verwendet werden.
QIAcard FTA DMPK-A und QIAcard FTA DMPK-B enthalten imprägnierte Chemikalien, die die Proteindenaturierung zur Inaktivierung endogener Enzyme ermöglichen. Bei der Zelllyse werden endogene zelluläre Materialien auf der Karte freigesetzt. Die Stabilisierung der DNA ermöglicht die erneute Probenahme aus dem Blutfleck für die Pharmakogenomik. Imprägnierte Chemikalien können den Nachweis der Massenspektrometrie beeinträchtigen (z. B. Ionensuppression).
QIAcard FTA DMPK-C enthält reine Cellulose. Keine imprägnierten Chemikalien, die die Analyse beeinträchtigen. Proteine werden nicht denaturiert, sodass Karten besser für proteinbasierte Biomoleküle und Antikörperstudien geeignet sind.
Analyse:
Analyse hauptsächlich mit HPLC oder UHPLC, gefolgt von MS/MS-Detektion, direkten Desorption-MS-Techniken wie DESI. Methanol oder wässrige/organische Gemische funktionieren nachweislich gut für kleine Moleküle, und wässrige Puffer werden für Proteine empfohlen.
Wählen Sie ein gutes Lösungsmittel für den Analyten aus, während die Kompatibilität mit den zu verwendenden HPLC-Bedingungen gewahrt bleibt. Die Wahl der DMPK-Karte hängt von vielen Faktoren wie der chemischen Struktur des Analyten, dem Extraktionslösungsmittel und dem Analyseablauf ab.
Spezifikation
Karte | |
Bei proteinbasierten Biomolekülen kann die Reinigung auf dem Substrat eine größere Analytstabilität vermitteln, was weniger Versuchstiere erfordert | |
Enthält reine Cellulose. Keine imprägnierten Chemikalien, die die Analyse beeinträchtigen. Proteine werden nicht denaturiert, sodass Karten besser für proteinbasierte Biomoleküle und Antikörperstudien geeignet sind. |
Typ C | |
100 Karten | |
QIAcard FTA DMPK-C |