Learn More
Cytiva Gefaltetes aschefreies Standard-Filterpapier
Hohe Beladungskapazität und Retention feiner Partikel. Whatman™ Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser sind ideal für die gravimetrische Bestimmung von Partikeln in der Luft, Probenahmen in Abzügen und Absorptionsmethoden bei der Überwachung der Luftverschmutzung.
Marke: Cytiva 1820-866
427.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Kombination aus hohen Beladungskapazitäten und Rückhaltung feiner Partikel.Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter mit Gütegrad GF/A eignen sich optimal für die gravimetrische Bestimmung von Schwebestaub, Probenahme aus Schornsteinen und Absorptionsverfahren zur Überwachung der Luftverschmutzung.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel verfügen über einen niedrigen Strömungswiderstand und zertifiziert hohe Partikelbeladungskapazität. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Die feine Kapillarstruktur von Glasfaserfiltern kann große Wassermengen aufnehmen, was Spot-Tests und Flüssigszintillationszählverfahren ermöglicht.Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich in Anwendungen wie Luft- oder Wasserüberwachung eingesetzt und dienen als Vorfilter für Membranen.
- Hohe Durchflussrate
- Hohe Beladungskapazität
- Überwachung von Abwasserverschmutzungen
- Filtern von Wasser, Algen und Bakterienkulturen
- Lebensmittelanalysen
- Proteinfiltration
- Radioimmunassay von schwachen β-Emittern
Spezifikation
GE Whatman Grade GF/A Mikrofaserfilter aus Glas haben eine feine Retention. GF/A-Filter eignen sich für die Messung von Parametern der Wasserqualität und für die Luftfiltration. | |
Borosilikatglas | |
13 s/100 ml | |
Gütegrad GF/A | |
Blatt | |
500 °C | |
0.26 mm | |
143 ml/min |
Blatt | |
1,6 μm | |
Wird für die hocheffiziente Allzweck-Laborfiltration verwendet, einschließlich der Überwachung der Wasserverschmutzung von Abwässern, für die Filtration von Wasser, Lebensmittelanalysen, Proteinfiltration und Radioimmunassay schwacher β-Strahler. | |
100 Stück | |
932 °F | |
0.01 Zoll | |
Feinretentionsfilter | |
20 x 25,4cm |
Sicherheit und Handhabung
- GF/A, 8 x 10 inch, 100 pack
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass oxide
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.