Learn More
Cytiva Gefaltetes aschefreies Standard-Filterpapier
Hohe Beladungskapazität und Retention feiner Partikel. Whatman™ Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser sind ideal für die gravimetrische Bestimmung von Partikeln in der Luft, Probenahmen in Abzügen und Absorptionsmethoden bei der Überwachung der Luftverschmutzung.
450.00 CHF - 525.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | GE Whatman Grade GF/A Mikrofaserfilter aus Glas haben eine feine Retention. GF/A-Filter eignen sich für die Messung von Parametern der Wasserqualität und für die Luftfiltration. |
---|---|
Format | Blatt |
Material | Borosilikatglas |
Particle Retention | 1,6 μm |
Flussrate | 13 s/100 ml |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11370564
|
Cytiva
1820-866 |
Feinretentionsfilter |
450.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11380564
|
Cytiva
1820-915 |
Feinretentionsfilter |
525.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Kombination aus hohen Beladungskapazitäten und Rückhaltung feiner Partikel.Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter mit Gütegrad GF/A eignen sich optimal für die gravimetrische Bestimmung von Schwebestaub, Probenahme aus Schornsteinen und Absorptionsverfahren zur Überwachung der Luftverschmutzung.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel verfügen über einen niedrigen Strömungswiderstand und zertifiziert hohe Partikelbeladungskapazität. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Die feine Kapillarstruktur von Glasfaserfiltern kann große Wassermengen aufnehmen, was Spot-Tests und Flüssigszintillationszählverfahren ermöglicht.Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich in Anwendungen wie Luft- oder Wasserüberwachung eingesetzt und dienen als Vorfilter für Membranen.
- Hohe Durchflussrate
- Hohe Beladungskapazität
- Überwachung von Abwasserverschmutzungen
- Filtern von Wasser, Algen und Bakterienkulturen
- Lebensmittelanalysen
- Proteinfiltration
- Radioimmunassay von schwachen β-Emittern
Spezifikation
GE Whatman Grade GF/A Mikrofaserfilter aus Glas haben eine feine Retention. GF/A-Filter eignen sich für die Messung von Parametern der Wasserqualität und für die Luftfiltration. | |
Borosilikatglas | |
13 s/100 ml | |
Gütegrad GF/A | |
932 °F | |
0.01 Zoll | |
Feinretentionsfilter |
Blatt | |
1,6 μm | |
Wird für die hocheffiziente Allzweck-Laborfiltration verwendet, einschließlich der Überwachung der Wasserverschmutzung von Abwässern, für die Filtration von Wasser, Lebensmittelanalysen, Proteinfiltration und Radioimmunassay schwacher β-Strahler. | |
Blatt | |
500 °C | |
0.26 mm | |
143 ml/min |