Learn More
Cytiva Anotop™ 10 Plus Nicht sterile Spritzenfilter
Aufnahmevolumen: <30μl (Größe 10 mm), <200 μl (Größe 25 mm)
675.00 CHF - 745.00 CHF
Spezifikation
Filtrationsbereich | 0,78 cm2 |
---|---|
Totvolumen (nach Luftspülung) | <30 μl |
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Art des Einlasses | Weiblicher Luer-Lock |
Art des Auslasses | Männlicher Luer-Anschluss |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11383145
|
Cytiva
6809-3012 |
0,1 μm |
745.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11304724
|
Cytiva
6809-3022 |
0,2 μm |
675.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11964534
|
Cytiva
6809-3002 |
0,02 μm |
720.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ähnlich wie Anotop Filter, aber mit einem bindemittelfreien Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser mit Anotop™ Anorganischer Membran in einem Gehäuse aus Polypropylen.
Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser
- Erhöht den Durchsatz
- Erhält die Leistungsfähigkeit der Membran
- Verringert den Bedarf der Zentrifugierung vor dem Filtern, sequentiellen Filtern oder erneuten Filtern
- Erlaubt den Gebrauch von Anotop Plus Filtern mit einer Porengröße von 0.1 μm zur Entfernung von Mykoplasmen-Kontaminanten aus der Gewebekultur
- Rückhaltevolumen: <30 μl (10 mm Größe), <200 μl (25 mm)
- Druckgrenze, 7 kg/cm (100 psi)
Spezifikation
0,78 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
100 psi | |
Spritzenfilter | |
10 mm |
<30 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Glasmikrofaser (ohne Bindemittel) | |
50/Pckg. | |
15,4 x 18,5 mm |