Learn More
Cytiva Anotop™ 10 Plus Nicht sterile Spritzenfilter
Aufnahmevolumen: <30μl (Größe 10 mm), <200 μl (Größe 25 mm)
Marke: Cytiva 6809-3022
641.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
Ähnlich wie Anotop Filter, aber mit einem bindemittelfreien Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser mit Anotop™ Anorganischer Membran in einem Gehäuse aus Polypropylen.
Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser
- Erhöht den Durchsatz
- Erhält die Leistungsfähigkeit der Membran
- Verringert den Bedarf der Zentrifugierung vor dem Filtern, sequentiellen Filtern oder erneuten Filtern
- Erlaubt den Gebrauch von Anotop Plus Filtern mit einer Porengröße von 0.1 μm zur Entfernung von Mykoplasmen-Kontaminanten aus der Gewebekultur
- Rückhaltevolumen: <30 μl (10 mm Größe), <200 μl (25 mm)
- Druckgrenze, 7 kg/cm (100 psi)
Spezifikation
Anotop Plus 10 mm-Spritzenfilter, 0,2 μm, mit Glas-Mikrofaser-Vorfilter (50 St.) | |
0,78 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
100 psi | |
Spritzenfilter | |
10 mm |
0,2 μm | |
<30 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Glasmikrofaser (ohne Bindemittel) | |
50/Pckg. | |
15,4 x 18,5 mm |