Learn More
Cytiva Säurebehandelte TCLP-Filter mit niedrigem Metallgehalt
Bindemittelfreie Filter
Marke:  Cytiva 1810-110
167.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11383125
  • 176.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 01-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bindemittelfreie Filter
Whatman TCLP Filter werden aus einer bindemittelfreien Borosilikatglas-Mikrofaser mit einem Partikelrückhaltevermögen von 0.6 bis 0.8 μm hergestellt
  • Beständig gegen Säuren und Basen
  • Erhältlich in sechs Durchmessern, einschließlich Größen für Büchner-Trichter und Zero-Headspace-Extraktionseinheiten
  • Durch die Vorbehandlung mit Säure entfällt die Notwendigkeit, die Filter in Ihrem Labor mit Säure zu waschen, was die Analysenzeit und die Reagenzienkosten reduziert
Compliance
Erfüllen die Anforderungen des US-amerikanischen EPA-Verfahrens 1311 zum Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), einschließlich der Anforderung zur Partikelretention von 0.6 bis 0.8 μm.
Spezifikation
Spezifikation
Die GE Whatman TCLP-Testfilter sind säurebehandelt und haben einen niedrigen Metallgehalt. Sie liefern genaue Informationen über TCLP-Grenzwerte für TCLP-Tests und gewährleisten so die Umsetzung des bestmöglichen Entsorgungsplans.
Borosilikatglas
Bestimmung der Versickerungsneigung in einer Deponie für gefährliche organische und anorganische Verschmutzungen, die möglicherweise in das Grundwasser eindringen und dadurch eine Gefahr für Trinkwasserquellen darstellen könnten
Scheibe
TCLP-Grenzwert-Testfilter
4,33 in.
Scheibe
0,7 μm
50 Stück
420 μm
60 ml/min
110 mm