Learn More
Cytiva Säurebehandelte TCLP-Filter mit niedrigem Metallgehalt
Bindemittelfreie Filter
118.00 CHF - 431.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Die GE Whatman TCLP-Testfilter sind säurebehandelt und haben einen niedrigen Metallgehalt. Sie liefern genaue Informationen über TCLP-Grenzwerte für TCLP-Tests und gewährleisten so die Umsetzung des bestmöglichen Entsorgungsplans. |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Borosilikatglas |
Particle Retention | 0,7 μm |
Form | Scheibe |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11333135
|
Cytiva
1810-090 |
3,5 in. | 90 mm |
118.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11323135
|
Cytiva
1810-047 |
1,8 in. | 47 mm |
148.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11383125
|
Cytiva
1810-110 |
4,33 in. | 110 mm |
176.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11393125
|
Cytiva
1810-125 |
4,92 in. | 125 mm |
227.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11313135
|
Cytiva
1810-150 |
5,9 in. | 150 mm |
431.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11303135
|
Cytiva
1810-142 |
5,59 in. | 142 mm |
288.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Bindemittelfreie Filter
Whatman TCLP Filter werden aus einer bindemittelfreien Borosilikatglas-Mikrofaser mit einem Partikelrückhaltevermögen von 0.6 bis 0.8 μm hergestellt
- Beständig gegen Säuren und Basen
- Erhältlich in sechs Durchmessern, einschließlich Größen für Büchner-Trichter und Zero-Headspace-Extraktionseinheiten
- Durch die Vorbehandlung mit Säure entfällt die Notwendigkeit, die Filter in Ihrem Labor mit Säure zu waschen, was die Analysenzeit und die Reagenzienkosten reduziert
Compliance
Erfüllen die Anforderungen des US-amerikanischen EPA-Verfahrens 1311 zum Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), einschließlich der Anforderung zur Partikelretention von 0.6 bis 0.8 μm.
Spezifikation
Die GE Whatman TCLP-Testfilter sind säurebehandelt und haben einen niedrigen Metallgehalt. Sie liefern genaue Informationen über TCLP-Grenzwerte für TCLP-Tests und gewährleisten so die Umsetzung des bestmöglichen Entsorgungsplans. | |
Borosilikatglas | |
Scheibe | |
TCLP-Grenzwert-Testfilter |
Scheibe | |
0,7 μm | |
420 μm | |
60 ml/min |