Learn More
Cytiva Säurebehandelte TCLP-Filter mit niedrigem Metallgehalt
Bindemittelfreie Filter
Marke: Cytiva 1810-142
273.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
Bindemittelfreie Filter
Whatman TCLP Filter werden aus einer bindemittelfreien Borosilikatglas-Mikrofaser mit einem Partikelrückhaltevermögen von 0.6 bis 0.8 μm hergestellt
- Beständig gegen Säuren und Basen
- Erhältlich in sechs Durchmessern, einschließlich Größen für Büchner-Trichter und Zero-Headspace-Extraktionseinheiten
- Durch die Vorbehandlung mit Säure entfällt die Notwendigkeit, die Filter in Ihrem Labor mit Säure zu waschen, was die Analysenzeit und die Reagenzienkosten reduziert
Compliance
Erfüllen die Anforderungen des US-amerikanischen EPA-Verfahrens 1311 zum Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), einschließlich der Anforderung zur Partikelretention von 0.6 bis 0.8 μm.
Spezifikation
Die GE Whatman TCLP-Testfilter sind säurebehandelt und haben einen niedrigen Metallgehalt. Sie liefern genaue Informationen über TCLP-Grenzwerte für TCLP-Tests und gewährleisten so die Umsetzung des bestmöglichen Entsorgungsplans. | |
Borosilikatglas | |
Wird in der Regel mit nichtflüchtigen Proben in einem zugelassenen Behälter verwendet | |
Scheibe | |
TCLP-Grenzwert-Testfilter | |
5,59 in. |
Scheibe | |
0,7 μm | |
50 Stück | |
420 μm | |
60 ml/min | |
142 mm |