Learn More
Cytiva 4 und 13 mm Puradisc Polyethersulfon-Spritzenfilter
Für minimale Proteinverluste durch Adsorption
316.00 CHF - 1345.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse IV für Biosicherheit. |
Material | Polysulfon |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Filtration von Serum, Plasma und Gewebekulturlösungen – sowie anderer proteinhaltiger Lösungen, bei denen minimaler adsorptiver Proteinverlust erforderlich ist. |
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11304674
|
Cytiva
6782-1302 |
0,2 μm | 100/Packung | Unsteril |
316.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11364664
|
Cytiva
6781-1304 |
0,45 μm | 500/Packung | Unsteril |
1345.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11314674
|
Cytiva
6782-1304 |
0,45 μm | 100/Packung | Unsteril |
316.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Geeignet für das Filtern von Serum, Plasma und Gewebekulturlösungen — sowie anderer proteinhaltigen Lösungen, bei denen ein minimaler, adsorptiver Proteinverlust notwendig ist.
- Gehäuse aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Weiblicher Luer-Lock auf der Eingangsseite, männlicher Luer-Slip auf der Ausgangsseite
Filter mit 4 mm Durchmesser
- Für Proben von bis zu 2 ml
- Filterfläche: 0.2 cm2 Rückhaltevolumen (bei Luftspülung) <7.5 μl
- Für Proben von bis zu 10 ml
- Filterfläche: 1.3 cm2
- Rückhaltevolumen (bei Luftspülung) <25 μl
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polysulfon | |
Für die Filtration von Serum, Plasma und Gewebekulturlösungen – sowie anderer proteinhaltiger Lösungen, bei denen minimaler adsorptiver Proteinverlust erforderlich ist. | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
Polypropylen | |
≤10 ml |
Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse IV für Biosicherheit. | |
Unsteril | |
≤25 μl | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Spritzenfilter | |
13 mm |