Learn More
Cytiva 4 und 13 mm Puradisc Polyethersulfon-Spritzenfilter
Für minimale Proteinverluste durch Adsorption
Marke: Cytiva 6782-1304
286.33 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.17000kg
Beschreibung
Geeignet für das Filtern von Serum, Plasma und Gewebekulturlösungen — sowie anderer proteinhaltigen Lösungen, bei denen ein minimaler, adsorptiver Proteinverlust notwendig ist.
- Gehäuse aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Weiblicher Luer-Lock auf der Eingangsseite, männlicher Luer-Slip auf der Ausgangsseite
Filter mit 4 mm Durchmesser
- Für Proben von bis zu 2 ml
- Filterfläche: 0.2 cm2 Rückhaltevolumen (bei Luftspülung) <7.5 μl
- Für Proben von bis zu 10 ml
- Filterfläche: 1.3 cm2
- Rückhaltevolumen (bei Luftspülung) <25 μl
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polysulfon | |
Unsteril | |
≤25 μl | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Polypropylen | |
≤10 ml |
Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse IV für Biosicherheit. | |
0,45 μm | |
Für die Filtration von Serum, Plasma und Gewebekulturlösungen – sowie anderer proteinhaltiger Lösungen, bei denen minimaler adsorptiver Proteinverlust erforderlich ist. | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
100/Packung | |
Spritzenfilter | |
13 mm |