Learn More
WFS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11558-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16828723
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
WFS1 is a novel component of Wolfram syndrome, a rare form of juvenile diabetes. WFS1 plays an important role in maintaining homeostasis of the endoplasmic reticulum (ER) in the pancreas. It is normally up-regulated during insulin secretion, whereas inactivation of the protein can cause ER stress. Chronic ER stress is a major involvement in Wolfram syndrome.
Spezifikation
Spezifikation
WFS1
Polyclonal
Unconjugated
WFS1
WFRS, WFS, WFS1, Wolfram syndrome 1 (wolframin), WOLFRAMIN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
22393, 7466
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O76024, P56695
WFS1
WFS1 Fusion Protein Ag2114
150 μL
Primary
Human, Mouse