missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WFS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

131.19 CHF - 351.68 CHF

Spezifikation

Antigen WFS1
Konzentration 0.28 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838723
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11558-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16828723
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11558-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

WFS1 is a novel component of Wolfram syndrome, a rare form of juvenile diabetes. WFS1 plays an important role in maintaining homeostasis of the endoplasmic reticulum (ER) in the pancreas. It is normally up-regulated during insulin secretion, whereas inactivation of the protein can cause ER stress. Chronic ER stress is a major involvement in Wolfram syndrome.
Spezifikation

Spezifikation

WFS1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
O76024, P56695
22393, 7466
WFS1 Fusion Protein Ag2114
Primary
-20°C
WFS1
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
WFRS, WFS, WFS1, Wolfram syndrome 1 (wolframin), WOLFRAMIN
WFS1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications