Learn More
IBA Lifesciences WET FRED für Schwerkraftflusssäulen
IBA GmbH™ WET FRED für Schwerkraftflusssäulen ist ein Hilfsmittel, um die Anwendung großer Zellkulturvolumina auf Schwerkraftflusssäulen zu erleichtern.
127.00 CHF - 196.00 CHF
Spezifikation
Menge | 1 Set |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vereinfacht die Proteinreinigung |
Typ | Hilfsmittel für die Proteinreinigung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15583067
|
IBA Lifesciences
2-0911-001 |
1 ml-Säulen mit Schwerkraftfluss |
127.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15573067
|
IBA Lifesciences
2-0910-001 |
5 bis 10 ml Schwerkraftflusssäulen |
196.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
IBA Lifesciences GmbH WET FRED für Schwerkraftfluss-Säulen ist ein Hilfsmittel, um die Anwendung großer Zellkulturvolumina auf Schwerkraftflusssäulen zu erleichtern.Spezifikation
1 Set | |
Vereinfacht die Proteinreinigung | |
Hilfsmittel für die Proteinreinigung |