Learn More
IBA Lifesciences WET FRED für Schwerkraftflusssäulen
IBA GmbH™ WET FRED für Schwerkraftflusssäulen ist ein Hilfsmittel, um die Anwendung großer Zellkulturvolumina auf Schwerkraftflusssäulen zu erleichtern.
Marke:  IBA Lifesciences 2-0910-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15573067
  • 196.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wet FRED ermöglicht die einfache Anwendung von Überstand- oder Lysatvolumina großer Zellkulturen auf eine Schwerkraftflusssäule
  • Basierend auf dem Siphon-Prinzip verbindet es die Schwerkraftflusssäule mit der Flasche, die Kulturüberstand, Lysat oder Puffer enthält, die angewendet werden sollen
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 10 ml Schwerkraftflusssäulen
1 Set
Vereinfacht die Proteinreinigung
Hilfsmittel für die Proteinreinigung
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
IBA Lifesciences WET FRED für Schwerkraftflusssäulen > Fassungsvermögen: 5 bis 10 ml Schwerkraftfluss-Säulen