Learn More
Cole Parmer™ Wägeschalen mit Ausgießtülle, Weiß, 500/Packung
Hervorragend geeignet zum Wiegen von Materialien mit statischer Belastung.
Marke:  Cole Parmer™ 01018-09
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15456053
  • 117.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einwegprodukt
  • Das transparente Polystyrol lässt sich leicht zum Wiegen, Abgeben oder Ausgießen von Flüssigkeiten oder Feststoffen biegen.
  • Einzigartige Konstruktion erleichtert die rutschfeste Handhabung und sicheres Ausgießen.
  • Biologisch inert; beständig gegen die meisten verdünnten Säuren, wässrige Lösungen und Alkoholbasen.
  • Flache Böden verhindern ein Umkippen.
  • Drei praktische Größen für sämtliche Probenahme- oder Wägeanwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Weiß
Polystyrol
Wägeschale
500/Packung
17,7 cm
10,8 cm
2,5 cm
240 mL
Einwegprodukt
Boot
Ausgießtülle
7 in.
4,25 in.
1 in.