Learn More
Cole Parmer™ Wägeschalen mit Ausgießtülle, Weiß, 500/Packung
Hervorragend geeignet zum Wiegen von Materialien mit statischer Belastung.
40.30 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Polystyrol |
Form | Boot |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15426053
|
Cole Parmer™
01018-07 |
20 mL |
40.30 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15446053
|
Cole Parmer™
01018-08 |
120 mL |
59.15 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15456053
|
Cole Parmer™
01018-09 |
240 mL |
117.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Das transparente Polystyrol lässt sich leicht zum Wiegen, Abgeben oder Ausgießen von Flüssigkeiten oder Feststoffen biegen.
- Einzigartige Konstruktion erleichtert die rutschfeste Handhabung und sicheres Ausgießen.
- Biologisch inert; beständig gegen die meisten verdünnten Säuren, wässrige Lösungen und Alkoholbasen.
- Flache Böden verhindern ein Umkippen.
- Drei praktische Größen für sämtliche Probenahme- oder Wägeanwendungen.
Spezifikation
Flach | |
Einwegprodukt | |
Boot | |
Ausgießtülle |
Weiß | |
Polystyrol | |
Wägeschale | |
500/Packung |