Learn More
Medicom WeePro Overshoe with Anti-Slip Sole, Type PB 6
Constructed of lint-free material to avoid any contamination in a controlled critical environment. Ideal protection against low concentration chemical splashes, powder, adhesives, fiberglass, solvents, and paints.
324.00 CHF - 545.67 CHF
Spezifikation
Farbe | White |
---|---|
Material | Polyethylene Laminate |
Zehenmaterial | Composite |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Non-sterile |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17887729
|
Medicom
WL-CCE/AD-SM |
Small/Medium |
545.67 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17855967
|
Medicom
WL-CCE/AD-LXL |
Large/X-Large |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Lint-free material to avoid any contamination in a controlled critical environment
- Thick PVC sole with a high anti-slip property over dry or wet floors
- Elastic wrap at ankle and heel to keep the overshoes straight
- Antistatic material to allow easy dissipation of electrostatic charges
- Ideal protection against : low concentration chemical splashes, powder, adhesives, fiberglass, solvents, paints
Spezifikation
White | |
Composite | |
Non-sterile | |
No | |
Overshoe |
Polyethylene Laminate | |
Single-use | |
Unisex | |
Yes |