Learn More
Medicom WeePro Overshoe with Anti-Slip Sole, Type PB 6
Constructed of lint-free material to avoid any contamination in a controlled critical environment. Ideal protection against low concentration chemical splashes, powder, adhesives, fiberglass, solvents, and paints.
Marke:  Medicom WL-CCE/AD-LXL
Additional Details : Gewicht : 32.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17855967
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Lint-free material to avoid any contamination in a controlled critical environment
  • Thick PVC sole with a high anti-slip property over dry or wet floors
  • Elastic wrap at ankle and heel to keep the overshoes straight
  • Antistatic material to allow easy dissipation of electrostatic charges
  • Ideal protection against : low concentration chemical splashes, powder, adhesives, fiberglass, solvents, paints
Spezifikation
Spezifikation
White
Large/X-Large
Single-use
Unisex
Yes
Polyethylene Laminate
Composite
Non-sterile
No
Overshoe