missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WDR91 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | WDR91 |
|---|---|
| Konzentration | 750 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Form | Liquid |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18095395
|
Proteintech
27424-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18024755
|
Proteintech
27424-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
The WDR91 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human WDR91. This antibody recognizes human antigen. The WDR91 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
| WDR91 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Rabbit | |
| 29062 | |
| IgG | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 750 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human | |
| HSPC049, WD repeat domain 91, WDR91 | |
| Primary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts