Learn More
Lenz Laborglasintrumente Wasserschätzer nach Dean/Stark
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05600000
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10691892
  • 243.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DIN 12420-konforme Wasserschätzer (Xylol-Verfahren)
  • Fassungsvermögen:10:0,1 ml
  • Mit Rundbodenkolben 500 ml
  • Schliffverbindungen:NS 29/32, Messröhrchen mit oder ohne Absperrhahn
  • Mit Liebig-Kondensator
  • Mantellänge:400 mm
  • Material: Messröhrchen und Kondensator aus DURAN™ Schlauchmaterial
  • Kolben:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
Sperrhahn
Duran Glas
Nullpunkt am Absperrhahn