Learn More
Lenz Laborglasintrumente Wasserschätzer nach Dean/Stark
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
243.00 CHF - 272.00 CHF
Produktcode | Marke | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10000221
|
Lenz Laborglasintrumente
05600004 |
Zero point at the tip |
253.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10224151
|
Lenz Laborglasintrumente
05600002 |
Nullpunkt über Absperrhahn |
272.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10691892
|
Lenz Laborglasintrumente
05600000 |
Nullpunkt am Absperrhahn |
243.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- DIN 12420-konforme Wasserschätzer (Xylol-Verfahren)
- Fassungsvermögen:10:0,1 ml
- Mit Rundbodenkolben 500 ml
- Schliffverbindungen:NS 29/32, Messröhrchen mit oder ohne Absperrhahn
- Mit Liebig-Kondensator
- Mantellänge:400 mm
- Material: Messröhrchen und Kondensator aus DURAN™ Schlauchmaterial
- Kolben:DURAN™
Spezifikation
Duran Glas |