Learn More
Smeg™ Waschgestelle
Entwickelt für die Verwendung mit Smeg™-Glaswäschern. Smeg-Wäschergestelle können als Gestelle für kleine Glasartikel oder als Alternative zu den Nylon-Halternetzen verwendet werden.
167.00 CHF - 229.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Produkttyp | Gestell für Reinigungsgerät |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kleine Glaswaren, Körbe und Haltenetze |
Produktcode | Marke | Gestelltyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gestelltyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11925574
|
Smeg™
PF1 |
Untergestell mit Bohrung zur Positionierung auf der obersten Ebene |
229.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11945624
|
Smeg™
PF2 |
Vollständiges Untergestell für die Positionierung nur auf der unteren Ebene |
229.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11935594
|
Smeg™
PF1/2 |
Halbuntergestell nur zur Positionierung auf der obersten Ebene |
167.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zusätzliches Zubehör für die kleinen Glaskörbe CS1-1 und CS2
- Flaches AISI 304 Netz aus Edelstahl mit kleiner Maschenweite
- PF1-Untergestell mit Bohrung zur Positionierung auf der obersten Ebene
- PF2 vollständiges Untergestell für die Positionierung nur auf der unteren Ebene
- PF1/2 Halbuntergestell nur zur Positionierung auf der obersten Ebene
Spezifikation
Edelstahl | |
Gestell für Reinigungsgerät | |
Kleine Glaswaren, Körbe und Haltenetze |