Learn More
Smeg™ Waschgestelle
Beschreibung
- Zusätzliches Zubehör für die kleinen Glaskörbe CS1-1 und CS2
- Flaches AISI 304 Netz aus Edelstahl mit kleiner Maschenweite
- PF1-Untergestell mit Bohrung zur Positionierung auf der obersten Ebene
- PF2 vollständiges Untergestell für die Positionierung nur auf der unteren Ebene
- PF1/2 Halbuntergestell nur zur Positionierung auf der obersten Ebene
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Gestell |
| Gestelltyp | Vollständiges Untergestell für die Positionierung nur auf der unteren Ebene |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kleine Glaswaren, Körbe und Haltenetze |