Learn More
Wangharz, 1 % quervernetzt, 0.8–1.1 mmol/g, 200–400 Mesh, Thermo Scientific™
77.39 CHF - 305.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 201058-08-4
Summenformel C15H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
MDL-Nummer MFCD00131778
InChI-Schlüssel NERFNHBZJXXFGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer supported; Polystyrene PHB
PubChem CID 2734007
SMILES CC1=CC=C(COC2=CC=C(CO)C=C2)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11363926
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17028.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11373926
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17028.14
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
201058-08-4
228.29
NERFNHBZJXXFGY-UHFFFAOYSA-N
2734007
C15H16O2
MFCD00131778
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer supported; Polystyrene PHB
CC1=CC=C(COC2=CC=C(CO)C=C2)C=C1
Spezifikation
Wang resin
201058-08-4
C15H16O2
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer supported; Polystyrene PHB
CC1=CC=C(COC2=CC=C(CO)C=C2)C=C1
228.29
1% cross-linked
200-400 Mesh
MFCD00131778
NERFNHBZJXXFGY-UHFFFAOYSA-N
[4-[(4-methylphenyl)methoxy]phenyl]methanol
2734007
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wangharz, 1 % quervernetzt, 0.8–1.1 mmol/g, 200–400 Mesh, Thermo Scientific™